3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR312393-1G OR312393-250MG
APOSOR312393-1GEA 2410 EUR
APOSOR312393-1G APOSOR312393-250MG
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
3-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₃N
MW: 159,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27996107
Núm. CAS: 1823935-84-7