4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312394-1G OR312394-250MG
APOSOR312394-1GEA 0 EUR
APOSOR312394-1G APOSOR312394-250MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27996108
Núm. CAS: 1823343-61-8