4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312395-250MG OR312395-100MG
APOSOR312395-250MGEA 782 EUR
APOSOR312395-250MG APOSOR312395-100MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27996109
Núm. CAS: 1823331-06-1