4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312398-250MG OR312398-1G
APOSOR312398-250MGEA 499 EUR
APOSOR312398-250MG APOSOR312398-1G
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formula: C₁₁H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27996112
Núm. CAS: 1823939-03-2