Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312411-1G OR312411-250MG OR312411-100MG
APOSOR312411-1GEA 2320 EUR
APOSOR312411-1G APOSOR312411-250MG APOSOR312411-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylhydrazine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂·2ClH
MW: 171,068 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27996126
Núm. CAS: 1403746-38-2