3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312431-250MG OR312431-100MG
APOSOR312431-250MGEA 0 EUR
APOSOR312431-250MG APOSOR312431-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁BrO₂
MW: 267,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29037322
Núm. CAS: 1980054-39-4