3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR312432-250MG OR312432-100MG
APOSOR312432-250MGEA 1540 EUR
APOSOR312432-250MG APOSOR312432-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Formula: C₁₁H₁₂BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037323
Núm. CAS: 1935352-56-9