tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312435-100MG OR312435-1G OR312435-250MG
APOSOR312435-100MGEA 95.7 EUR
APOSOR312435-100MG APOSOR312435-1G APOSOR312435-250MG
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27987307
Núm. CAS: 1638767-25-5