3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR312440-250MG
APOSOR312440-250MGEA 271 EUR
APOSOR312440-250MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27987015
Núm. CAS: 1638765-30-6