3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
OR312449-1G OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA 2170 EUR
APOSOR312449-1G APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19229172
Núm. CAS: 83249-02-9