1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312450-250MG OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA 1100 EUR
APOSOR312450-250MG APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formula: C₆H₉Br
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20633000
Núm. CAS: 161043-38-5