3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR312451-250MG
APOSOR312451-250MGEA 502 EUR
APOSOR312451-250MG
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19228632
Núm. CAS: 65862-01-3