3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR312452-100MG OR312452-250MG OR312452-1G
APOSOR312452-100MGEA 273 EUR
APOSOR312452-100MG APOSOR312452-250MG APOSOR312452-1G
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₁N·ClH
MW: 133,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28390442
Núm. CAS: 796963-34-3