Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR312456-1G OR312456-250MG
APOSOR312456-1GEA 98.6 EUR
APOSOR312456-1G APOSOR312456-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20716860
Núm. CAS: 1379318-53-2