3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR312458-1G
OR312458-250MG
APOSOR312458-1GEA
1360
EUR
APOSOR312458-1G
APOSOR312458-250MG
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula:
C₆H₉NO₂ MW: 127,141 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18826734 Núm. CAS: 406947-32-8 |