2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312470-25MG OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA 40.6 EUR
APOSOR312470-25MG APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19229645
Núm. CAS: 131515-31-6