Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312473-1G OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA 154 EUR
APOSOR312473-1G APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24476148
Núm. CAS: 676371-64-5