3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR312477-250MG
APOSOR312477-250MGEA 1080 EUR
APOSOR312477-250MG
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18826733
Núm. CAS: 156329-75-8