Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312479-1G OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA 2410 EUR
APOSOR312479-1G APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₁IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037335
Núm. CAS: 1936371-35-5