4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR312487-1G OR312487-250MG
APOSOR312487-1GEA 163 EUR
APOSOR312487-1G APOSOR312487-250MG
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22577789
Núm. CAS: 863304-76-1