Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR312493-1G
OR312493-5G
APOSOR312493-1GEA
49.3
EUR
APOSOR312493-1G
APOSOR312493-5G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170,249 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23135544 Núm. CAS: 826-45-9 |