4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR312495-1G OR312495-250MG
APOSOR312495-1GEA 1400 EUR
APOSOR312495-1G APOSOR312495-250MG
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00967723
Núm. CAS: 15941-09-0