Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR312506-1G OR312506-250MG
APOSOR312506-1GEA 0 EUR
APOSOR312506-1G APOSOR312506-250MG
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701447
Núm. CAS: 15448-76-7