Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR312518-1G OR312518-250MG
APOSOR312518-1GEA 722 EUR
APOSOR312518-1G APOSOR312518-250MG
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22371985
Núm. CAS: 42145-38-0