(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR312529-1G
OR312529-250MG
APOSOR312529-1GEA
2670
EUR
APOSOR312529-1G
APOSOR312529-250MG
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid
Formula:
C₉H₈O₂ MW: 148,159 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29060095 Núm. CAS: 53578-15-7 |