Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
OR312541-250MG OR312541-100MG
APOSOR312541-250MGEA 412 EUR
APOSOR312541-250MG APOSOR312541-100MG
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458190
Núm. CAS: 60462-19-3