8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Benzyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
OR313002-1G OR313002-250MG
APOSOR313002-1GEA 235 EUR
APOSOR313002-1G APOSOR313002-250MG
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Formula: C₁₄H₁₉N₃O
MW: 245.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13152416
Núm. CAS: 170921-48-9