(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl (3R)-3-(bromomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-(Bromomethyl)pyrrolidine
OR313003-1G
OR313003-250MG
APOSOR313003-1GEA
429
EUR
APOSOR313003-1G
APOSOR313003-250MG
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Formula:
C₁₀H₁₈BrNO₂ MW: 264,159 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08059335 Núm. CAS: 1067230-65-2 |