7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313006-1G OR313006-250MG
APOSOR313006-1GEA 0 EUR
APOSOR313006-1G APOSOR313006-250MG
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094745
Núm. CAS: 149355-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III