5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,5-Dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
OR313007-1G OR313007-5G
APOSOR313007-1GEA 72.5 EUR
APOSOR313007-1G APOSOR313007-5G
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08061147
Núm. CAS: 3123-97-5