4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313016-1G OR313016-250MG
APOSOR313016-1GEA 128 EUR
APOSOR313016-1G APOSOR313016-250MG
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₇H₃Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846204
Núm. CAS: 175358-02-8