Benzo[b]thiophen-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313024-1G OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA 354 EUR
APOSOR313024-1G APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Formula: C₈H₆OS
MW: 150.198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01663547
Núm. CAS: 3610-02-4
EINECS: 222-776-1