3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313027-1G OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA 348 EUR
APOSOR313027-1G APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Formula: C₄H₁₀N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366633
Núm. CAS: 1139634-75-5