N-Boc-4-amino-2-butanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR313028-1G OR313028-250MG
APOSOR313028-1GEA 398 EUR
APOSOR313028-1G APOSOR313028-250MG
N-Boc-4-amino-2-butanone
N-Boc-4-amino-2-butanone
Formula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14539579
Núm. CAS: 54614-95-8