N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 114 EUR
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Formula: C₁₂H₂₂BrNO₂
MW: 292,213 g/mol
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410598
Núm. CAS: 169457-73-2