N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR313034-1G OR313034-250MG
APOSOR313034-1GEA 289 EUR
APOSOR313034-1G APOSOR313034-250MG
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861548
Núm. CAS: 170097-67-3