2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313057-1G OR313057-250MG
APOSOR313057-1GEA 478 EUR
APOSOR313057-1G APOSOR313057-250MG
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Pto. de fusión: 183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776769
Núm. CAS: 65645-56-9