1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313060-1G OR313060-250MG OR313060-100MG
APOSOR313060-1GEA 1450 EUR
APOSOR313060-1G APOSOR313060-250MG APOSOR313060-100MG
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369985
Núm. CAS: 215794-24-4