5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitro-2,4,6-trichloro-1,3-diazine
OR313061-5G
APOSOR313061-5GEA 209 EUR
APOSOR313061-5G
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Formula: C₄Cl₃N₃O₂
MW: 228,421 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00091516
Núm. CAS: 4359-87-9