4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR313065-1G OR313065-5G
APOSOR313065-1GEA 161 EUR
APOSOR313065-1G APOSOR313065-5G
4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Formylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861215
Núm. CAS: 85822-16-8
UN: 1759
ADR: 8,III