(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 221 EUR
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796632
Núm. CAS: 186597-29-5