(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)pyrazine, 2-(Carboxymethyl)-1,4-diazine
OR313069-1G OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA 114 EUR
APOSOR313069-1G APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796638
Núm. CAS: 140914-89-2