3-Chloro-5-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313073-1G OR313073-5G OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA 53.8 EUR
APOSOR313073-1G APOSOR313073-5G APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035922
Núm. CAS: 10272-06-7
EINECS: 233-614-4