Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR313076-1G OR313076-5G
APOSOR313076-1GEA 347 EUR
APOSOR313076-1G APOSOR313076-5G
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19440853
Núm. CAS: 388109-26-0