Isothiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR313078-1G
APOSOR313078-1GEA 82.8 EUR
APOSOR313078-1G
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
MW: 129,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369964
Núm. CAS: 10271-85-9