4-Pyridineacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313081-5G
APOSOR313081-5GEA 162 EUR
APOSOR313081-5G
4-Pyridineacetic acid 95%
4-Pyridineacetic acid
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701446
Núm. CAS: 28356-58-3