3-Amino-1-n-boc-azepane
Proveedor: Apollo Scientific
OR313087-1G OR313087-5G
APOSOR313087-1GEA 0 EUR
APOSOR313087-1G APOSOR313087-5G
3-Amino-1-n-boc-azepane
3-Amino-1-n-boc-azepane
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738754
Núm. CAS: 609789-17-5