(S)-2-Methylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR313089-1G OR313089-5G
APOSOR313089-1GEA 150 EUR
APOSOR313089-1G APOSOR313089-5G
(S)-2-Methylpiperidine
(S)-2-Methylpiperidine
Formula: C₆H₁₃N
MW: 99,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862169
Núm. CAS: 3197-42-0