Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR313093-5G
APOSOR313093-5GEA 120 EUR
APOSOR313093-5G
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17018734
Núm. CAS: 96524-70-8