3-Bromo-2-chloroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR313100-25G
APOSOR313100-25GEA 185 EUR
APOSOR313100-25G
3-Bromo-2-chloroaniline 95%
3-Bromo-2-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,468 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848536
Núm. CAS: 56131-46-5
UN: 2019
ADR: 6.1,II